2',4'-Dichlor-5'-fluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)ethanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
457345-5G
SIAL457345-5GEA
39.7
EUR
SIAL457345-5G
2',4'-Dichlor-5'-fluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
2',4'-Dichlor-5'-fluoracetophenon
Formel:
C₈H₅Cl₂FO Molecular Weight: 207,03 g/mol |
MDL:
MFCD00077499 CAS-Nummer: 704-10-9 |