2-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
457388-10G
SIAL457388-10GEA
20.4
EUR
SIAL457388-10G
2-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin, Sigma-Aldrich®
2-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel:
C₇H₅BrF₃NO |
MDL:
MFCD00203478 CAS-Nummer: 175278-17-8 |