1-(4-Methoxyphenyl)imidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(4-Methoxyphenyl)-1H-imidazol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
457612-1G
SIAL457612-1GEA
50.2
EUR
SIAL457612-1G
1-(4-Methoxyphenyl)imidazol, Sigma-Aldrich®
1-(4-Methoxyphenyl)imidazole
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O Molecular Weight: 174.2 g/mol |
MDL:
MFCD00060492 CAS-Nummer: 10040-95-6 |