Holmium, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
457957-5G
SIAL457957-5GEA 85 EUR
SIAL457957-5G
Holmium, Sigma-Aldrich®
Holmium
Formel: Ho
Molecular Weight: 164,93 g/mol
MDL: MFCD00011049
CAS-Nummer: 7440-60-0
EINECS: 231-169-0