Titan(IV)iodid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Titantetraiodid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

458449-2G
SIAL458449-2GEA 81.2 EUR
SIAL458449-2G
Titan(IV)iodid, Sigma-Aldrich®
Titan(IV)iodid
Formel: I₄Ti
Molecular Weight: 555,5 g/mol
Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 150 °C
Dichte: 4,4 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00043077
CAS-Nummer: 7720-83-4
EINECS: 231-754-0
UN: 3260
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR