Blei(II)perchlorat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
459100-25G
SIAL459100-25GEA 131 EUR
SIAL459100-25G
Blei(II)perchlorat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Blei(II)perchlorat Hydrat
Formel: Cl₂O₈Pb·H₂O
CAS-Nummer: 207500-00-3
EINECS: 237-125-7
UN: 1470
ADR: 5.1,II