Amylacetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Essigsäureamylester, Essigsäurepentylester, Pentylacetat

46022-1L-F 46022-250ML-F
SIAL46022-1L-FEA 176 EUR
SIAL46022-1L-F SIAL46022-250ML-F
Amylacetat, Sigma-Aldrich®
Amylacetat
Formel: C₇H₁₄O₂
Molecular Weight: 130.19 g/mol
Siedepunkt: 149
Schmelzpunkt: –71 °C
Dichte: 0.876 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 23
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009500
CAS-Nummer: 628-63-7
EINECS: 211-047-3
UN: 1104
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37af9fce9b4d1452153c5c88d6e47d0d5e08f221&vid=b0e4dd5050dab83dda2db704a160c2058b4bd15a&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR