2-Iod-5-methylthiophen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
460532-5G
SIAL460532-5GEA
138
EUR
SIAL460532-5G
2-Iod-5-methylthiophen, Sigma-Aldrich®
2-Iod-5-methylthiophen
Formel:
C₅H₅IS Molecular Weight: 224,07 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00022492 CAS-Nummer: 16494-36-3 |