Natriumbromid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Bromnatrium

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

460591-5G
SIAL460591-5GEA 152 EUR
SIAL460591-5G
Natriumbromid, Sigma-Aldrich®
Natriumbromid
Formel: NaBr
Molecular Weight: 102,89 g/mol
Siedepunkt: 1396 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 753 °C
Dichte: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003475
CAS-Nummer: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Merck Index: 13,08666

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR