Ethidiumbromid 10 mg/ml in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

46067-250ML-F 46067-50ML-F
SIAL46067-250ML-FEA 399 EUR
SIAL46067-250ML-F SIAL46067-50ML-F
Ethidiumbromid 10 mg/ml in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Ethidiumbromid
Formel: C₂₁H₂₀BrN₃
MDL: MFCD00011724
CAS-Nummer: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR