1,2-Bis(carboxymethylthio)ethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(Ethylenedithio)diacetic acid, (Ethylenedithio)diaceticacid
46084-10G-F
SIAL46084-10G-FEA
82.3
EUR
SIAL46084-10G-F
1,2-Bis(carboxymethylthio)ethan, Sigma-Aldrich®
1,2-Bis(carboxymethylthio)ethan
Formel:
C₆H₁₀O₄S₂ Molecular Weight: 210,26 g/mol |
MDL:
MFCD00021771 CAS-Nummer: 7244-02-2 |