Cer, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

461210-50G
SIAL461210-50GEA 589 EUR
SIAL461210-50G
Cer, Sigma-Aldrich®
Cerium
Formel: Ce
Molecular Weight: 140,12 g/mol
Siedepunkt: 3468 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 795 °C
Dichte: ∼6,8 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010924
CAS-Nummer: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
UN: 1333
ADR: 4.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR