Methyl-2-ethylacetoacetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Ethylacetessigsäuremethylester, 2-Ethyl-3-oxobuttersäuremethylester

46131-25ML
SIAL46131-25MLEA 94.3 EUR
SIAL46131-25ML
Methyl-2-ethylacetoacetat, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-ethylacetoacetat
Formel: C₇H₁₂O₃
Molecular Weight: 144,17 g/mol
Siedepunkt: 182 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –28 °C
Dichte: 0,995 g/cm³ (14 °C)
MDL: MFCD01632136
CAS-Nummer: 51756-08-2
EINECS: 257-381-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR