(R)-(+)-β-Methylphenethylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(R)-(+)-beta-Methylphenethylamine, (R)-(+)-2-Phenyl-1-propylamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
461385-1G
SIAL461385-1GEA
68.4
EUR
SIAL461385-1G
(R)-(+)-β-Methylphenethylamin, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-β-Methylphenethylamin
Formel:
C₉H₁₃N |
MDL:
MFCD00216740 CAS-Nummer: 28163-64-6 |