(S)-(-)-β-Methylphenethylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-(-)-2-Phenyl-1-propylamine, (S)-(-)-beta-Methylphenethylamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
461393-1G
SIAL461393-1GEA
92
EUR
SIAL461393-1G
(S)-(-)-β-Methylphenethylamin, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-β-Methylphenethylamin
Formel:
C₉H₁₃N |
MDL:
MFCD00216741 CAS-Nummer: 17596-79-1 |