(R)-(+)-1-Phenyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(R)-(+)-(2-Hydroxy-1-methylethyl)benzol, (R)-(+)-β-Methyl-β-phenethylalkohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
461407-1G
SIAL461407-1GEA
183
EUR
SIAL461407-1G
(R)-(+)-1-Phenyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-2-Phenyl-1-propanol
Formel:
C₉H₁₂O Molecular Weight: 136,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00145206 CAS-Nummer: 19141-40-3 |