(S)-(-)-N-(1-Phenylethyl)succinamidsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-4-Oxo-4-((1-phenylethyl)amino)butanoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
461431-5G
SIAL461431-5GEA
293
EUR
SIAL461431-5G
(S)-(-)-N-(1-Phenylethyl)succinamidsäure, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-N-(1-Phenylethyl)succinamidsäure
Formel:
C₁₂H₁₅NO₃ Molecular Weight: 221,26 g/mol |
MDL:
MFCD00077433 CAS-Nummer: 21752-34-1 EINECS: 244-569-5 |