(R)-(+)-N-(1-Phenylethyl)phthalamidsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(R)-(+)-N-(1-Phenylethyl)phthalamic acid, (R)-(+)-N-(alpha-Methylbenzyl)phthalamic acid, (R)-2-((1-Phenylethyl)carbamoyl)benzoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
461458-1G
SIAL461458-1GEA
71.8
EUR
SIAL461458-1G
(R)-(+)-N-(1-Phenylethyl)phthalamidsäure, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-N-(1-Phenylethyl)phthalamidsäure
Formel:
C₁₆H₁₅NO₃ Molecular Weight: 269,3 g/mol |
MDL:
MFCD00063050 CAS-Nummer: 21752-35-2 EINECS: 244-570-0 |