(S)-(-)-N-(1-Phenylethyl)phthalamidsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-(-)-N-(alpha-Methylbenzyl)phthalamic acid, (S)-(-)-N-(1-Phenylethyl)phthalamic acid, (S)-2-((1-Phenylethyl)carbamoyl)benzoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
461466-1G
SIAL461466-1GEA
67.7
EUR
SIAL461466-1G
(S)-(-)-N-(1-Phenylethyl)phthalamidsäure, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-N-(1-Phenylethyl)phthalamidsäure
Formel:
C₁₆H₁₅NO₃ Molecular Weight: 269,3 g/mol |
MDL:
MFCD00013979 CAS-Nummer: 21752-36-3 EINECS: 244-571-6 |