(1R)-1-Phenyl-N-[(1R)-1-phenylethyl]ethanaminhydrochlorid 97% (durch GC), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
(R,R)-Bis(alpha-methylbenzyl)amine Hydrochloride, (R,R)-(+)-Bis(1-phenylethyl)amine Hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
461520-5G
SIAL461520-5GEA
168
EUR
SIAL461520-5G
(1R)-1-Phenyl-N-[(1R)-1-phenylethyl]ethanaminhydrochlorid 97% (durch GC), Sigma-Aldrich®
(R,R)-(+)-Bis(alpha-methylbenzyl)amine hydrochloride
Formel:
C₁₆H₁₉N Molecular Weight: 261,79 g/mol Schmelzpunkt: 260…263 °C (Lit.) |
MDL:
MFCD00216672 CAS-Nummer: 82398-30-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Infrared Spectrum | Conforms to Structure |
Optical Rotation (c = 3%, Ethanol) | 71.0 - 75.0° |
Titration by AgNO₃ | 96.5 - 103.5% |
Purity (GC) | ≥96.5% |