D(+)-Fenchon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (1S)-(+)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanon, (1S,4R)-(+)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanon
46210-100ML-F
SIAL46210-100ML-FEA 175 EUR
SIAL46210-100ML-F
D(+)-Fenchon, Sigma-Aldrich®
D(+)-Fenchon
Formel: C₁₀H₁₆O
Molecular Weight: 152,24 g/mol
Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9449 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070689
CAS-Nummer: 4695-62-9
EINECS: 225-160-0
UN: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03995