(S)-(-)-2-Bromisovaleriansäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-(-)-2-Bromo-3-methylbutyric acid
462101-5G
SIAL462101-5GEA
124
EUR
SIAL462101-5G
(S)-(-)-2-Bromisovaleriansäure, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-2-Bromisovaleriansäure
Formel:
C₅H₉BrO₂ Molecular Weight: 181,03 g/mol |
CAS-Nummer:
26782-75-2 |