Tetrabutylammoniumbromid 50% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

462144-1L
SIAL462144-1LEA 160 EUR
SIAL462144-1L
Tetrabutylammoniumbromid 50% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumbromid
Formel: C₁₆H₃₆BrN
Molecular Weight: 322,37 g/mol
Dichte: 1,043 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011633
CAS-Nummer: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR