Dinatriumhexahydroxoplatinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dinatriumplatinat, Natriumhexahydroxoplatinat(IV)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
464708-1G
SIAL464708-1GEA 147 EUR
SIAL464708-1G
Dinatriumhexahydroxoplatinat, Sigma-Aldrich®
Dinatriumhexahydroxoplatinat
Formel: H₆Na₂O₆Pt
Molecular Weight: 343,1 g/mol
MDL: MFCD00014236
CAS-Nummer: 12325-31-4
EINECS: 235-590-0