(R)-(+)-3-Butin-2-ol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (R)-(+)-3-Hydroxy-1-butin, (R)-(+)-But-3-in-2-ol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

464821-1G 464821-5G
SIAL464821-1GEA 88.4 EUR
SIAL464821-1G SIAL464821-5G
(R)-(+)-3-Butin-2-ol, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-3-Butin-2-ol
Formel: C₄H₆O
Molecular Weight: 70.09 g/mol
Siedepunkt: 103
Dichte: 0.891 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00211237
CAS-Nummer: 42969-65-3
UN: 2929
ADR: 6.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR