(R)-(+)-3-Butin-2-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(R)-(+)-3-Hydroxy-1-butin, (R)-(+)-But-3-in-2-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
464821-1G
464821-5G
SIAL464821-1GEA
88.4
EUR
SIAL464821-1G
SIAL464821-5G
(R)-(+)-3-Butin-2-ol, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-3-Butin-2-ol
Formel:
C₄H₆O Molecular Weight: 70.09 g/mol Siedepunkt: 103 Dichte: 0.891 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00211237 CAS-Nummer: 42969-65-3 UN: 2929 ADR: 6.1 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...