5-Brom-2-fluorbenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
465259-5G
SIAL465259-5GEA 27.2 EUR
SIAL465259-5G
5-Brom-2-fluorbenzonitril, Sigma-Aldrich®
5-Brom-2-fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃BrFN
Molecular Weight: 200.01 g/mol
Siedepunkt: 255
Schmelzpunkt: 75…80 °C
MDL: MFCD00143424
CAS-Nummer: 179897-89-3
UN: 3439
ADR: 6.1 III