(2-Chlorphenyl)acetylen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Chloro-2-ethynylbenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
465305-1G
SIAL465305-1GEA
80.6
EUR
SIAL465305-1G
(2-Chlorphenyl)acetylen, Sigma-Aldrich®
(2-Chlorphenyl)acetylen
Formel:
C₈H₅Cl Molecular Weight: 136,58 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00269951 CAS-Nummer: 873-31-4 |