4-(Trifluormethoxy)anisol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

465356-5G
SIAL465356-5GEA 67.6 EUR
SIAL465356-5G
4-(Trifluormethoxy)anisol, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluormethoxy)anisol
Formel: C₈H₇F₃O₂
Molecular Weight: 192,14 g/mol
Siedepunkt: 163…165 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,272 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00216942
CAS-Nummer: 710-18-9
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR