2,5-Bis(trifluormethyl)benzylbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
465836-1G
SIAL465836-1GEA
54.8
EUR
SIAL465836-1G
2,5-Bis(trifluormethyl)benzylbromid, Sigma-Aldrich®
2,5-Bis(trifluormethyl)benzylbromid
Formel:
C₉H₅BrF₆ |
MDL:
MFCD00799485 CAS-Nummer: 302911-98-4 UN: 3265 ADR: 8,II |