(2,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
465852-1G
SIAL465852-1GEA
109
EUR
SIAL465852-1G
(2,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(2,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₃(CF₃)₂)OCH₂COOH Molecular Weight: 272,15 g/mol |
CAS-Nummer:
302912-02-3 |