o-Toluidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2-Methylanilin, 2-Aminotoluol, 2-Toluidin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

466190-1L
SIAL466190-1LEA 71.8 EUR
SIAL466190-1L
o-Toluidin, Sigma-Aldrich®
o-Toluidin
Formel: C₇H₉N
Molecular Weight: 107,16 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < –15 °C
Dichte: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007730
CAS-Nummer: 95-53-4
EINECS: 202-429-0
UN: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09674

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR