1-Methyloxindol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Methylindolin-2-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
466921-5G
SIAL466921-5GEA
142
EUR
SIAL466921-5G
1-Methyloxindol, Sigma-Aldrich®
1-Methyloxindol
Formel:
C₉H₉NO Molecular Weight: 147,1739 g/mol |
MDL:
MFCD00030253 CAS-Nummer: 61-70-1 |