4'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Fluoro-2-hydroxyacetophenone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
466964-5G
SIAL466964-5GEA
38.8
EUR
SIAL466964-5G
4'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₇FO₂ Molecular Weight: 154,14 g/mol |
MDL:
MFCD00143203 CAS-Nummer: 1481-27-2 |