2-Benzo[b]thiophencarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
467464-5G
SIAL467464-5GEA
76.5
EUR
SIAL467464-5G
2-Benzo[b]thiophencarbonsäure, Sigma-Aldrich®
2-Benzo[b]thiophencarbonsäure
Formel:
C₉H₆O₂S Molecular Weight: 178,22 g/mol |
MDL:
MFCD00051636 CAS-Nummer: 6314-28-9 |