4-Fluorthioanisol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 4-Fluorphenylmethylsulfid, 1-Fluor-4-(methylthio)benzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

467693-5G
SIAL467693-5GEA 61.1 EUR
SIAL467693-5G
4-Fluorthioanisol, Sigma-Aldrich®
4-Fluorthioanisol
Formel: C₇H₇FS
Molecular Weight: 142.2 g/mol
Siedepunkt: 184…185 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.167 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00040829
CAS-Nummer: 371-15-3
EINECS: 206-733-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR