3-Fluorphthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

467707-5G
SIAL467707-5GEA 58.4 EUR
SIAL467707-5G
3-Fluorphthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
3-Fluorphthalsäureanhydrid
Formel: C₈H₃FO₃
Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 162…163 °C
MDL: MFCD00039696
CAS-Nummer: 652-39-1
EINECS: 211-491-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR