Ammoniumbromid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

467731-50G
SIAL467731-50GEA 108 EUR
SIAL467731-50G
Ammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Ammonium bromide
Formel: H₄BrN
Molecular Weight: 97.94 g/mol
Schmelzpunkt: 542
Dichte: 2.42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011419
CAS-Nummer: 12124-97-9
EINECS: 235-183-8
Merck Index: 13,00505

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR