3,4,5-Trichlorpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
467936-1G
SIAL467936-1GEA
51.5
EUR
SIAL467936-1G
3,4,5-Trichlorpyridin, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trichlorpyridin
Formel:
C₅H₂Cl₃N Molecular Weight: 182,44 g/mol |
MDL:
MFCD00051685 CAS-Nummer: 33216-52-3 |