(2-Bromethyl)cyclohexan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Cyclohexylethyl bromide, 1-Bromo-2-cyclohexylethane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
467952-5G
SIAL467952-5GEA
72.2
EUR
SIAL467952-5G
(2-Bromethyl)cyclohexan, Sigma-Aldrich®
(2-Bromethyl)cyclohexan
Formel:
C₈H₁₅Br Molecular Weight: 191.11 g/mol |
MDL:
MFCD00019398 CAS-Nummer: 1647-26-3 EINECS: 216-712-1 |