4-Chlor-1,2-difluorbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3,4-Difluorochlorobenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

468428-25G
SIAL468428-25GEA 46.8 EUR
SIAL468428-25G
4-Chlor-1,2-difluorbenzol, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-1,2-difluorbenzol
Formel: C₆H₃ClF₂
Molecular Weight: 148,54 g/mol
Siedepunkt: 118…120 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,35 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042572
CAS-Nummer: 696-02-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR