3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1,3-Bis(trifluormethyl)-5-isothiocyanatobenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

468517-1G 468517-5G
SIAL468517-1GEA 33.6 EUR
SIAL468517-1G SIAL468517-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Formel: C₉H₃F₆NS
Siedepunkt: 94…95 °C (19 mmHg)
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00040838
CAS-Nummer: 23165-29-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR