4,5-Difluor-2-nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
468983-5G
SIAL468983-5GEA
99.9
EUR
SIAL468983-5G
4,5-Difluor-2-nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4,5-Difluor-2-nitrobenzoesäure
Formel:
C₇H₃F₂NO₄ Molecular Weight: 203,1 g/mol |
MDL:
MFCD00799521 CAS-Nummer: 20372-63-8 |