1-Pentylmagnesiumchlorid 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Pentylmagnesium chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
469033-100G
SIAL469033-100GEA
226
EUR
SIAL469033-100G
1-Pentylmagnesiumchlorid 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
1-Pentylmagnesiumchlorid
Formel:
C₅H₁₁ClMg Molecular Weight: 130,9 g/mol |
MDL:
MFCD00672089 CAS-Nummer: 6393-56-2 UN: 2924 ADR: 3,II |