3,5-Difluorbenzylamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

469351-5G
SIAL469351-5GEA 62.8 EUR
SIAL469351-5G
3,5-Difluorbenzylamin, Sigma-Aldrich®
3,5-Difluorbenzylamin
Formel: C₇H₇F₂N
Siedepunkt: 54 °C (1 mmHg)
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00061244
CAS-Nummer: 90390-27-5
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR