N-Boc-D-alaninol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Boc-D-Alaninol, (R)-2-(BOC-amino)-1-propanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
469505-5G
SIAL469505-5GEA
148
EUR
SIAL469505-5G
N-Boc-D-alaninol, Sigma-Aldrich®
N-Boc-D-alaninol
Formel:
C₈H₁₇NO₃ Molecular Weight: 175,2 g/mol |
MDL:
MFCD00235912 CAS-Nummer: 106391-86-0 |