N-Boc-L-alaninol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Boc-L-Alaninol, Boc-Alaninol, (S)-2-(BOC-amino)-1-propanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
469513-5G
SIAL469513-5GEA
142
EUR
SIAL469513-5G
N-Boc-L-alaninol, Sigma-Aldrich®
N-Boc-L-alaninol
Formel:
C₈H₁₇NO₃ Molecular Weight: 175,2 g/mol |
MDL:
MFCD00043121 CAS-Nummer: 79069-13-9 |