Ethylchlordifluoracetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Chlordifluoressigsäureethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

469599-25ML
SIAL469599-25MLEA 78.4 EUR
SIAL469599-25ML
Ethylchlordifluoracetat, Sigma-Aldrich®
Ethylchlordifluoracetat
Formel: C₄H₅ClF₂O₂
Molecular Weight: 158,53 g/mol
Siedepunkt: 95…96 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,253 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00013662
CAS-Nummer: 383-62-0
EINECS: 206-850-0
UN: 2924
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR