3-Methoxypyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
469890-5G
SIAL469890-5GEA
101
EUR
SIAL469890-5G
3-Methoxypyridin, Sigma-Aldrich®
3-Methoxypyridine
Formel:
C₆H₇NO Molecular Weight: 109,13 g/mol |
MDL:
MFCD00673022 CAS-Nummer: 7295-76-3 EINECS: 230-730-7 |