4-(Trifluormethylthio)phenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]phenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
470082-5G
SIAL470082-5GEA
24.6
EUR
SIAL470082-5G
4-(Trifluormethylthio)phenol, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluormethylthio)phenol
Formel:
C₇H₅F₃OS Molecular Weight: 194,18 g/mol |
MDL:
MFCD00036035 CAS-Nummer: 461-84-7 |